406597
Poly[(phenyl isocyanate)-co-formaldehyde]
average Mn ~400
Sinónimos:
PMDI, Polymethylene polyphenyl isocyanate
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
8.6 (vs air)
formulario
liquid
actividad específica
~3.2 isocyanate groups/molecule
mol peso
average Mn ~400
índice de refracción
n20/D 1.634
viscosidad
1,800 cP(25 °C)(lit.)
bp
392 °C/5 mmHg
densidad
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[H]C([H])=O.O=C=Nc1ccccc1
Descripción general
Aplicación
Características y beneficios
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system, Respiratory system,Eyes,Lungs
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?