Merck
406309
Sigma-Aldrich
1-Chloro-4-propoxy-9H-thioxanthen-9-one
97%
Sinónimos:
1-Chloro-4-propoxy-9H -thioxanthone, 1-Chloro-4-propoxythioxanthone
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H13ClO2S
Número de CAS:
Peso molecular:
304.79
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Análisis
97%
mp
99-103 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCOc1ccc(Cl)c2C(=O)c3ccccc3Sc12
InChI
1S/C16H13ClO2S/c1-2-9-19-12-8-7-11(17)14-15(18)10-5-3-4-6-13(10)20-16(12)14/h3-8H,2,9H2,1H3
Clave InChI
VKQJCUYEEABXNK-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Miguel A Lago et al.
Food additives & contaminants. Part A, Chemistry, analysis, control, exposure & risk assessment, 33(3), 518-529 (2016-01-21)
Since the UV ink photoinitiator (PI) isopropylthioxanthone (ITX) was discovered in packaged milk, studies of print contamination have focused primarily on PIs but have also included amine synergists. Many other substances are used or formed during the print process, yet