406031
1-(Diphenylmethyl)azetidine
98%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
98%
mp
109-112 °C (lit.)
cadena SMILES
C1CN(C1)C(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C16H17N/c1-3-8-14(9-4-1)16(17-12-7-13-17)15-10-5-2-6-11-15/h1-6,8-11,16H,7,12-13H2
Clave InChI
AZHWVHNIAGJINK-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
1-(Diphenylmethyl)azetidine is a N-containing heterocyclic building block.
Aplicación
1-(Diphenylmethyl)azetidine may be used in the preparation of monofunctional poly(tetrahydrofuran), (poly(THF)), having a 1-(diphenylmethyl)azetidinium end group.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Tailored synthesis of branched polymers with poly (tetrahydrofuran) having an azetidinium salt end group.
Macromolecular Chemistry and Physics, 200(4), 768-768 (1999)