405272
Thallium(I) hexafluoroacetylacetonate
Sinónimos:
(Hexafluoroacetylacetonato)thallium(I)
About This Item
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
core: thallium
reagent type: catalyst
cadena SMILES
FC(F)(F)C(=O)\C=C(/O[Tl])C(F)(F)F
InChI
1S/C5H2F6O2.Tl/c6-4(7,8)2(12)1-3(13)5(9,10)11;/h1,12H;/q;+1/p-1/b2-1-;
Clave InChI
YHQMYQKZMHUWEZ-ODZAUARKSA-M
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)