Merck
405205
Sigma-Aldrich
Tetraphenylantimony(V) bromide
97%
Sinónimos:
NSC 129511, Tetraphenylstibonium bromide
About This Item
Fórmula lineal:
(C6H5)4SbBr
Número de CAS:
Peso molecular:
510.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
97%
idoneidad de la reacción
core: antimony
reagent type: catalyst
mp
204 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
Br[Sb](c1ccccc1)(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/4C6H5.BrH.Sb/c4*1-2-4-6-5-3-1;;/h4*1-5H;1H;/q;;;;;+1/p-1
Clave InChI
MRSXZVCXTGNNFI-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
Catalyst for:
  • Chemo- and stereoselective addition of tin enolate to alpha-halo ketone
  • Selective reagent for synthesis of silyl enol ethers from cyclic ketones
  • Preparation of cyclic carbonates
Reactant for synthesis of tetraphenylantimony complexes of pyridine N-oxides
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable