Merck
404977
Sigma-Aldrich
Phenoxyacetamide
99%
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5OCH2CONH2
Número de CAS:
Peso molecular:
151.16
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Análisis
99%
mp
101-103 °C (lit.)
cadena SMILES
NC(=O)COc1ccccc1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)