Merck
404942
Sigma-Aldrich
Copper(II) formate hydrate
97%
Sinónimos:
Cupric formate hydrate, Formic acid copper(II) salt hydrate
About This Item
Fórmula lineal:
(HCO2)2Cu · xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
153.58 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
97%
formulario
powder
cadena SMILES
O.[H]C(=O)O[Cu]OC([H])=O
InChI
1S/2CH2O2.Cu.H2O/c2*2-1-3;;/h2*1H,(H,2,3);;1H2/q;;+2;/p-2
Clave InChI
NOHDJXFJXJZYGO-UHFFFAOYSA-L
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable