40451
Bis(tert-butylcyclohexyl) peroxydicarbonate
technical, ≥90% (RT)
Sinónimos:
Perkadox 16
About This Item
Productos recomendados
grado
technical
Análisis
≥90% (RT)
formulario
solid
impurezas
≥3% Oxygen (active)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(C)(C)C1CCC(CC1)OC(=O)OOC(=O)OC2CCC(CC2)C(C)(C)C
InChI
1S/C22H38O6/c1-21(2,3)15-7-11-17(12-8-15)25-19(23)27-28-20(24)26-18-13-9-16(10-14-18)22(4,5)6/h15-18H,7-14H2,1-6H3
Clave InChI
NOBYOEQUFMGXBP-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Almacenamiento y estabilidad
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Org. Perox. C
Código de clase de almacenamiento
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)