Merck
404292
Sigma-Aldrich
tert-Butyl [R-(R*,S*)]-N-[2-hydroxy-2-(3-hydroxyphenyl)-1-methylethyl]carbamate
98%
Sinónimos:
N-(tert-Butoxycarbonyl)metaraminol
About This Item
Fórmula lineal:
HOC6H4CH(OH)CH(CH3)NHCO2C(CH3)3
Número de CAS:
Peso molecular:
267.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Análisis
98%
actividad óptica
[α]20/D −40°, c = 1 in methylene chloride
mp
60-65 °C (lit.)
Otras notas
Contains tert-butyl methyl ether of crystallization
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)