403741
5-Bromo-3-nitro-1,2,4-triazole
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C2HBrN4O2
Número de CAS:
Peso molecular:
192.96
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
Ensayo
98%
mp
155-159 °C (lit.)
cadena SMILES
[O-][N+](=O)c1n[nH]c(Br)n1
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?