Merck
403458
Sigma-Aldrich
N-p-Tosylglycine
97%
Sinónimos:
N-(p-Toluenesulfonyl)glycine
About This Item
Fórmula lineal:
CH3C6H4SO2NHCH2CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
229.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
97%
formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
147-149 °C (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)NCC(O)=O
InChI
1S/C9H11NO4S/c1-7-2-4-8(5-3-7)15(13,14)10-6-9(11)12/h2-5,10H,6H2,1H3,(H,11,12)
Clave InChI
VDKFCCZUCXYILI-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite la Librería de documentos
A Sener et al.
Biochemical pharmacology, 34(14), 2495-2499 (1985-07-15)
N-p-tosylglycine, which inhibits transglutaminase activity in islet homogenates, was found to cause a rapid and sustained facilitation of insulin release evoked by D-glucose, L-leucine or the association of Ba2+ and theophylline in intact islets. Such a facilitating action could not