403156
1-Bromo-3-(bromomethyl)adamantane
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H16Br2
Número de CAS:
Peso molecular:
308.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
98%
mp
105-108 °C (lit.)
cadena SMILES
BrC[C@]12C[C@H]3C[C@H](C[C@](Br)(C3)C1)C2
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)