Merck
402672
Sigma-Aldrich
Chromium(III) nitride
−325 mesh
About This Item
Fórmula lineal:
Cr2N
Número de CAS:
Peso molecular:
118.00
Número CE:
Código UNSPSC:
12352300
tamaño de partícula
−325 mesh
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)