Merck
402397
Sigma-Aldrich
α,α,α′,α′-Tetramethyl-1,3-benzenedimethanol
99%
About This Item
Fórmula lineal:
C6H4[C(CH3)2OH]2
Número de CAS:
Peso molecular:
194.27
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
99%
mp
137-140 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)(O)c1cccc(c1)C(C)(C)O
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable