Merck
401986
Sigma-Aldrich
6,8-Dichloro-3-cyanochromone
97%
Sinónimos:
6,8-Dichloro-4-oxo-4H-1-benzopyran-3-carbonitrile
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H3Cl2NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
240.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
mp
169-174 °C (lit.)
cadena SMILES
Clc1cc(Cl)c2OC=C(C#N)C(=O)c2c1
InChI
1S/C10H3Cl2NO2/c11-6-1-7-9(14)5(3-13)4-15-10(7)8(12)2-6/h1-2,4H
Clave InChI
YERQUFAYRCSXEQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)