Merck
401749
Sigma-Aldrich
Methyl exo-2,3:4,6-di-O-benzylidene-α-D-mannopyranoside
99%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H22O6
Número de CAS:
Peso molecular:
370.40
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
99%
mp
182-184 °C (lit.)
cadena SMILES
CO[C@H]1O[C@@H]2COC(O[C@H]2[C@@H]3O[C@H](O[C@H]13)c4ccccc4)c5ccccc5
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable