Merck
401560
Sigma-Aldrich
Cadmium hydroxide
99.99% trace metals basis
About This Item
Fórmula lineal:
Cd(OH)2
Número de CAS:
Peso molecular:
146.43
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
99.99% trace metals basis
formulario
powder
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: cadmium
mp
232 °C (lit.)
densidad
4.79 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
O[Cd]O
InChI
1S/Cd.2H2O/h;2*1H2/q+2;;/p-2
Clave InChI
PLLZRTNVEXYBNA-UHFFFAOYSA-L
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Órganos de actuación
Kidney,Lungs,Bone
Código de clase de almacenamiento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable