Merck
401137
Sigma-Aldrich
Cadmium molybdate
−200 mesh
About This Item
Fórmula lineal:
CdMoO4
Número de CAS:
Peso molecular:
272.35
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
formulario
powder
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: cadmium
tamaño de partícula
−200 mesh
cadena SMILES
O=[Mo]1(=O)O[Cd]O1
InChI
1S/Cd.Mo.4O/q+2;;;;2*-1
Clave InChI
KWPZWLVBWFDGMY-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)