Merck
400815
Sigma-Aldrich
Potassium tantalate
−100 mesh
About This Item
Fórmula lineal:
KTaO3
Número de CAS:
Peso molecular:
268.04
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
tamaño de partícula
−100 mesh
cadena SMILES
[K+].[O-][Ta](=O)=O
InChI
1S/K.3O.Ta/q+1;;;-1;
Clave InChI
GTFKZOWFWFAWLD-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable