Merck
400149
Sigma-Aldrich
(1R,2R)-1,2-Dicyclohexyl-1,2-ethanediol
95%
Sinónimos:
(1R,2R)-1,2-Dicyclohexylethylene glycol
About This Item
Fórmula lineal:
[C6H11CH(OH)-]2
Número de CAS:
Peso molecular:
226.36
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
95%
actividad óptica
[α]20/D −2.2°, c = 0.8 in chloroform
mp
138-142 °C (lit.)
cadena SMILES
O[C@H](C1CCCCC1)[C@H](O)C2CCCCC2
InChI
1S/C14H26O2/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16)12-9-5-2-6-10-12/h11-16H,1-10H2/t13-,14-/m1/s1
Clave InChI
CKHLARJSOMXDKL-ZIAGYGMSSA-N
Aplicación
C2 symmetric chiral diol with versatile applications as a chiral auxiliary, building block, and chiral ligand. Chiral auxiliary for preparing highly diastereomerically pure alkyl boronates.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Chemische Berichte, 122, 1783-1783 (1989)
Stolle, A. et al.
Tetrahedron Letters, 35, 3521-3521 (1994)
Marshall, J.A. Xie, S.
The Journal of Organic Chemistry, 60, 7230-7230 (1995)
Burk, M.J. et al.
Tetrahedron Asymmetry, 2, 569-569 (1991)
Burk, M.J. et al.
Journal of the American Chemical Society, 115, 10125-10125 (1993)