Merck
400092
Sigma-Aldrich
(1S,2R)-(−)-2-(Dibutylamino)-1-phenyl-1-propanol
95%
Sinónimos:
(−)-DBNE, N,N-Dibutyl-D-(−)-norephedrine
About This Item
Fórmula lineal:
[CH3(CH2)3]2NCH(CH3)CH(C6H5)OH
Número de CAS:
Peso molecular:
263.42
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
95%
actividad óptica
[α]22/D −21°, c = 2 in chloroform
índice de refracción
n20/D 1.502 (lit.)
bp
170 °C/2 mmHg (lit.)
densidad
0.948 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCN(CCCC)[C@H](C)[C@@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C17H29NO/c1-4-6-13-18(14-7-5-2)15(3)17(19)16-11-9-8-10-12-16/h8-12,15,17,19H,4-7,13-14H2,1-3H3/t15-,17-/m1/s1
Clave InChI
BRRGNOFUBFINSX-NVXWUHKLSA-N
Aplicación
Ligand for enantioselective addition of dialkylzinc to carbonyls and imines.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Dae Keun Suh et al.
Cells, 11(18) (2022-09-24)
Muscle atrophy is defined as the progressive degeneration or shrinkage of myocytes and is triggered by factors such as aging, cancer, injury, inflammation, and immobilization. Considering the total amount of body iron stores and its crucial role in skeletal muscle
Soai, K.et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 1097-1097 (1992)
Mei-Chuan Kuo et al.
Biomolecules, 11(7) (2021-08-07)
Hypoxia is regarded as one of the pathophysiologic mechanisms of kidney injury and further progression to kidney failure. Epithelial-to-mesenchymal transition (EMT) in kidney tubules is a critical process of kidney fibrosis. This study utilized transcriptome analysis to investigate hypoxia-induced EMT
K. Soai et al.
Chemical Reviews, 92, 833-833 (1992)