Merck
399779
Sigma-Aldrich
2,2,2-Trifluoro-N-[(S)-α-methylbenzyl]acetamide
99%
About This Item
Fórmula lineal:
CF3CONHCH(CH3)C6H5
Número de CAS:
Peso molecular:
217.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
99%
actividad óptica
[α]20/D −140±5°, c = 1 in chloroform
mp
93-95 °C (lit.)
cadena SMILES
C[C@H](NC(=O)C(F)(F)F)c1ccccc1
InChI
1S/C10H10F3NO/c1-7(8-5-3-2-4-6-8)14-9(15)10(11,12)13/h2-7H,1H3,(H,14,15)/t7-/m0/s1
Clave InChI
ZJFCMJDNHPXGBY-ZETCQYMHSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)