Merck
399477
Sigma-Aldrich
Silicon hexaboride
−325 mesh
About This Item
Fórmula lineal:
SiB6
Número de CAS:
Peso molecular:
94.97
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
tamaño de partícula
−325 mesh
cadena SMILES
B12B3B4B1[Si]45B2B35
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)