Merck
399272
Sigma-Aldrich
3-Fluorophenethyl alcohol
98%
About This Item
Fórmula lineal:
FC6H4CH2CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
140.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
98%
formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.509 (lit.)
bp
90 °C/3 mmHg (lit.)
densidad
1.125 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
OCCc1cccc(F)c1
InChI
1S/C8H9FO/c9-8-3-1-2-7(6-8)4-5-10/h1-3,6,10H,4-5H2
Clave InChI
MZNBGEKFZCWVES-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
3-Fluorophenethyl alcohol is a fluorinated β-phenethyl alcohol. Regioselective synthesis of 3-fluorophenethyl alcohol via regioselective hydroboration has been reported.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
224.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
107.00 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Visite la Librería de documentos
Regioselective hydroboration-oxidation and-amination of fluoro-substituted styrenes.
Ramachandran PV, et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 127(9), 1252-1255 (2006)