Merck
399213
Sigma-Aldrich
1,1,3,3-Tetramethoxycyclobutane
99%
Sinónimos:
1,3-Cyclobutanedione bis(dimethyl acetal)
About This Item
Fórmula lineal:
C4H4(OCH3)4
Número de CAS:
Peso molecular:
176.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
99%
índice de refracción
n20/D 1.425 (lit.)
bp
49 °C/0.75 mmHg (lit.)
densidad
1.032 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
COC1(CC(C1)(OC)OC)OC
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
98.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
37 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)