Merck
397296
Sigma-Aldrich
Ammonium hexafluorozirconate
About This Item
Fórmula lineal:
(NH4)2ZrF6
Número de CAS:
Peso molecular:
241.29
Número CE:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
densidad
1.15 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[NH4+].[NH4+].F[Zr--](F)(F)(F)(F)F
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable