Merck
396761
Sigma-Aldrich
Tris(isopropylthio)silane
technical grade
About This Item
Fórmula lineal:
[(CH3)2CHS]3SiH
Número de CAS:
Peso molecular:
254.55
Beilstein:
1748022
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
grado
technical grade
índice de refracción
n20/D 1.523 (lit.)
bp
130 °C/6 mmHg (lit.)
densidad
0.986 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)S[SiH](SC(C)C)SC(C)C
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
118.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
48 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)