Merck
396338
Sigma-Aldrich
Benzyl 2,2,2-trifluoroethyl sulfide
97%
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH2SCH2CF3
Número de CAS:
Peso molecular:
206.23
Beilstein:
4245572
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
97%
índice de refracción
n20/D 1.490 (lit.)
bp
45-46 °C/20 mmHg (lit.)
densidad
1.222 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
FC(F)(F)CSCc1ccccc1
InChI
1S/C9H9F3S/c10-9(11,12)7-13-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2
Clave InChI
ZDVBYNCJCIYCFO-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Benzyl 2,2,2-trifluoroethyl sulfide is a sulphur containing organic building block. Various physical properties (density and refractive index) of benzyl 2,2,2-trifluoroethyl sulfide have been reported.
Aplicación
Benzyl 2,2,2-trifluoroethyl sulfide may be used in the synthesis of 2,2,2-trifluoroethanesulfonic acid.
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
48.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
9 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite la Librería de documentos
Synthesis of 2, 2, 2-trifluoroethanesulfonic acid.
Bunyagidj C, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 46(16), 3335-3336 (1981)
Yaws CL.
The Yaws Handbook of Physical Properties for Hydrocarbons and Chemicals, 234-234 (2015)