393797
3-Amino-5-phenylpyrazole
98%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
98%
mp
124-127 °C (lit.)
cadena SMILES
Nc1cc([nH]n1)-c2ccccc2
InChI
1S/C9H9N3/c10-9-6-8(11-12-9)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,(H3,10,11,12)
Clave InChI
PWSZRRFDVPMZGM-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- Urea derivatives by reaction with azido(6-(benzofuran-2-yl)-2-methylpyridin-3-yl) methanone.
- 2-Mercaptoacetamide analogs by treating with thioglycolic acid.
- 3-(Substituentpyrimidayl)-5,6-benzocoumarins by treating with 3-(2′-formyl-1′-chlorovinyl)-5,6-benzocoumarin.
- Substituted 2,7-diphenylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-5-carboxylic esters by reacting with substituted β-diketo esters.
- N-ethoxycarbonylthiourea derivative by reacting with ethoxycarbonyl isothiocyanate.
- Heterobiaryl pyrazolo[3,4-b]pyridines by reacting with indole-3-carboxaldehyde.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable