About This Item
Fórmula lineal:
H2NCOCH=CHCONH2
Número de CAS:
Peso molecular:
114.10
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
mp
290 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
NC(=O)\C=C\C(N)=O
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?