Merck
392332
Sigma-Aldrich
Ethyl 7-[1-(4-fluorophenyl)-4-isopropyl-2-phenyl-1H-imidazol-5-yl]-5-hydroxy-3-oxo-trans-6-heptenoate
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C27H29FN2O4
Número de CAS:
Peso molecular:
464.53
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
Ensayo
97%
mp
110-112 °C (lit.)
cadena SMILES
CCOC(=O)CC(=O)CC(O)\C=C\c1c(nc(-c2ccccc2)n1-c3ccc(F)cc3)C(C)C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)