Merck
391646
Sigma-Aldrich
1,1′′-([4,4′-Bipiperidine]-1,1′-diyldicarbonyl)bis[1′-(methoxycarbonyl)ferrocene]
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C36H40Fe2N2O6
Número de CAS:
Peso molecular:
708.40
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
97%
mp
190 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
[Fe].[Fe].COC(=O)[C]1[CH][CH][CH][CH]1.COC(=O)[C]2[CH][CH][CH][CH]2.O=C([C]3[CH][CH][CH][CH]3)N4CCC(CC4)C5CCN(CC5)C(=O)[C]6[CH][CH][CH][CH]6
InChI
1S/C22H26N2O2.2C7H7O2.2Fe/c25-21(19-5-1-2-6-19)23-13-9-17(10-14-23)18-11-15-24(16-12-18)22(26)20-7-3-4-8-20;2*1-9-7(8)6-4-2-3-5-6;;/h1-8,17-18H,9-16H2;2*2-5H,1H3;;
Clave InChI
LNKWCUNUZOLXKG-UHFFFAOYSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)