Merck
391514
Sigma-Aldrich
1,1′-Dioctadecyl-4,4′-bipyridinium diperchlorate
95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C46H82Cl2N2O8
Número de CAS:
Peso molecular:
862.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
95%
mp
231 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.CCCCCCCCCCCCCCCCCC[n+]1ccc(cc1)-c2cc[n+](CCCCCCCCCCCCCCCCCC)cc2
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)