Merck
391158
Sigma-Aldrich
1,1,1-Tris(chloromethyl)propane
99%
About This Item
Fórmula lineal:
C2H5C(CH2Cl)3
Número de CAS:
Peso molecular:
189.51
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
99%
mp
42-44 °C (lit.)
cadena SMILES
CCC(CCl)(CCl)CCl