391123
Tris(dibenzoylmethanato)iron
About This Item
cadena SMILES
O=C(\C=C(\O[Fe](O\C(=C\C(=O)c1ccccc1)c2ccccc2)O\C(=C\C(=O)c3ccccc3)c4ccccc4)c5ccccc5)c6ccccc6
Aplicación
Air-stable, non-hygroscopic, THF-soluble catalyst for the coupling of alkenyl halides with Grignard reagents, and for the samarium(II) iodide promoted intramolecular Barbier-type reaction for the synthesis of bicyclo[m.n.l]alkan-1-ols.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
The Journal of Organic Chemistry, 40, 599-599 (1975)
The Journal of Organic Chemistry, 56, 4112-4112 (1991)