391042
(Chloromethyl)triethoxysilane
96%
Sinónimos:
(Chloromethyl)triethoxysilane
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Análisis
96%
formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.41 (lit.)
bp
173-176 °C (lit.)
densidad
1.022 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCO[Si](CCl)(OCC)OCC
InChI
1S/C7H17ClO3Si/c1-4-9-12(7-8,10-5-2)11-6-3/h4-7H2,1-3H3
Clave InChI
ZDOBWJOCPDIBRZ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
116.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
47 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?