390895
Ethyl 3,5-dichloro-4-hydroxybenzoate hydrate
98%
About This Item
Fórmula lineal:
Cl2C6H2(OH)CO2C2H5·xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
235.06 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
98%
mp
110-115 °C (lit.)
cadena SMILES
O.CCOC(=O)c1cc(Cl)c(O)c(Cl)c1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)