390577
Dichlorobis(trimethylsilyl)methane
97%
About This Item
Análisis
97%
formulario
solid
índice de refracción
n20/D 1.469 (lit.)
bp
117 °C/17 mmHg (lit.)
densidad
1.006 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
C[Si](C)(C)C(Cl)(Cl)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C7H18Cl2Si2/c1-10(2,3)7(8,9)11(4,5)6/h1-6H3
Clave InChI
WWPQQMDJOWANKG-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
154.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
68 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)