Merck
390364
Sigma-Aldrich
[1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane]dichloroiron(II)
96%
About This Item
Fórmula lineal:
[(C6H5)2PCH2CH2P(C6H5)2]FeCl2
Número de CAS:
Peso molecular:
525.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
96%
mp
236 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
Cl[Fe]Cl.C(CP(c1ccccc1)c2ccccc2)P(c3ccccc3)c4ccccc4
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable