Merck
388572
Sigma-Aldrich
Poly(3,3′-diaminobenzophenone-co-3,3′,4,4′-benzophenonetetracarboxylic dianhydride)
Sinónimos:
LARC-TPI
About This Item
Número de CAS:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
Formulario
powder
constante dieléctrica
3.3, 1 MHz
mp
>500 °C (lit.)
temperatura de transición
Tg 245 °C
Tm 276 °C (DSC, 20°C/min)
InChI
1S/C17H8N2O5.C13H12N2O/c20-13(7-1-3-9-11(5-7)16(23)18-14(9)21)8-2-4-10-12(6-8)17(24)19-15(10)22;14-11-5-1-3-9(7-11)13(16)10-4-2-6-12(15)8-10/h1-6H,(H,18,21,23)(H,19,22,24);1-8H,14-15H2
Clave InChI
CLNYWOAUAVHHOL-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Adhesive for wide area bonding of metals, ceramics and polyimide films. Molding powder, varnish component and glass fiber cloth prepreg.
Características y beneficios
Can be imidized at a low temperature and processed as a thermoplastic. High chemical resistance to almost all chemicals and organic solvents. Highly thermo-oxidative and chemically stable polyimide developed by NASA. No weight loss up to 400°C
Forma física
Crystalline (30%) linear polyimide powder.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)