Merck
387746
Sigma-Aldrich
4-Acetoxy-3,5-dimethoxybenzaldehyde
98%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CO2C6H2(OCH3)2CHO
Número de CAS:
Peso molecular:
224.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
98%
mp
115-117 °C (lit.)
cadena SMILES
COc1cc(C=O)cc(OC)c1OC(C)=O
InChI
1S/C11H12O5/c1-7(13)16-11-9(14-2)4-8(6-12)5-10(11)15-3/h4-6H,1-3H3
Clave InChI
CSWKYHGBYCNZAS-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)