Merck
387622
Sigma-Aldrich
Vinyl chloride
≥99.5%
Sinónimos:
Chloroethylene
About This Item
Fórmula lineal:
H2C=CHCl
Número de CAS:
Peso molecular:
62.50
Beilstein:
1731576
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12142100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥99.5%
contiene
either phenol or hydroquinone as inhibitor
índice de refracción
n20/D 1.3700 (lit.)
bp
-13.4 °C (lit.)
mp
-153.8 °C (lit.)
densidad
0.911 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
ClC=C
InChI
1S/C2H3Cl/c1-2-3/h2H,1H2
Clave InChI
BZHJMEDXRYGGRV-UHFFFAOYSA-N
Productos recomendados
Stainless steel control valves Z146951, Z187224 or either of stainless steel regulators Z148504 and Z148512 and a "T"-purge valve Z151661 is recommended.
Opcional
Referencia del producto
Descripción
Precios
válvula de control
Referencia del producto
Descripción
Precios
válvula de purga
Referencia del producto
Descripción
Precios
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Carc. 1A - Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas
Código de clase de almacenamiento
2A - Gases
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
-79.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-62 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
Ashish Thakur et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 48(2), 203-205 (2011-11-16)
A protocol for the Suzuki-Miyaura coupling of heteroaryl boronic acids and vinyl chlorides that minimizes protodeboronation is described. A combination of catalytic amounts of Pd(OAc)(2) and SPhos in conjunction with CsF in isopropanol effectively affords a variety of coupled products.
Jun Yan et al.
Applied and environmental microbiology, 78(18), 6630-6636 (2012-07-10)
Dehalococcoides mccartyi strains conserve energy from reductive dechlorination reactions catalyzed by corrinoid-dependent reductive dehalogenase enzyme systems. Dehalococcoides lacks the ability for de novo corrinoid synthesis, and pure cultures require the addition of cyanocobalamin (vitamin B(12)) for growth. In contrast, Geobacter
Alison S Waller et al.
Applied and environmental microbiology, 78(4), 1178-1186 (2011-12-20)
Chlorinated solvents are among the most prevalent groundwater contaminants in the industrialized world. Biodegradation with Dehalococcoides-containing mixed cultures is an effective remediation technology. To elucidate transcribed genes in a Dehalococcoides-containing mixed culture, a shotgun metagenome microarray was created and used
Kelly Hamonts et al.
Water research, 46(6), 1873-1888 (2012-01-28)
Chlorinated aliphatic hydrocarbons (CAHs) often discharge into rivers as contaminated groundwater baseflow. Biotransformation, sorption and dilution of CAHs in the impacted river sediments have been reported to reduce discharge, but the effect of temporal variations in environmental conditions on the
Esra Mutlu et al.
Chemical research in toxicology, 25(2), 391-399 (2012-01-04)
Vinyl chloride (VC) is an industrial chemical that is known to be carcinogenic to animals and humans. VC primarily induces hepatic angiosarcomas following high exposures (≥50 ppm). VC is also found in Superfund sites at ppb concentrations as a result