38710
(R,R)-(+)-1,4-Dimethoxy-2,3-butanediol
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
Sinónimos:
(+)-1,4-Di-O-methyl-D-threitol
About This Item
Ensayo
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
Formulario
solid
actividad óptica
[α]20/D +1.8±0.1°, c = 1.9% in methanol
mp
28-30 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COC[C@@H](O)[C@H](O)COC
InChI
1S/C6H14O4/c1-9-3-5(7)6(8)4-10-2/h5-8H,3-4H2,1-2H3/t5-,6-/m1/s1
Clave InChI
QPXJVYUZWDGUBO-PHDIDXHHSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)