Merck
386766
Sigma-Aldrich
Poly-L-arginine sulfate salt
average Mv 50,000-150,000
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
mol peso
average Mv 50,000-150,000
cadena SMILES
OS(O)(=O)=O.NC(CCCNC(N)=N)C(O)=O
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)