Merck
386251
Sigma-Aldrich
1-(3-Sulfopropyl)-2-{[3-(3-sulfopropyl)-2(3H)-benzothiazolylidene]methyl}naphtho[1,2-d]thiazolium hydroxide inner salt, triethylammonium salt
Dye content 85 %
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C31H39N3O6S4
Número de CAS:
Peso molecular:
677.92
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de la sustancia en PubChem:
composición
Dye content, 85%
mp
260 °C (dec.) (lit.)
λmáx.
441 nm
cadena SMILES
CCN(CC)CC.OS(=O)(=O)CCCN1\C(Sc2ccccc12)=C\c3sc4ccc5ccccc5c4[n+]3CCCS([O-])(=O)=O
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)