Merck
386111
Sigma-Aldrich
3-Ethyl-5-[(3-methyl-2-thiazolidinylidene)ethylidene]-2-thioxo-4-oxazolidinone
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H14N2O2S2
Número de CAS:
Peso molecular:
270.37
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
Análisis
97%
mp
199-202 °C (lit.)
cadena SMILES
CCN1C(=S)OC(=C\C=C2/SCCN2C)\C1=O
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)