385956
4-Chloro-3-[4-[4-(dimethylamino)benzylidene]-3-methyl-5-oxo-2-pyrazolin-1-yl]benzenesulfonic acid triethylammonium salt
Dye content 95 %
About This Item
formulario
solid
composición
Dye content, 95%
mp
194-197 °C (lit.)
λmáx.
501 nm
cadena SMILES
CCN(CC)CC.CN(C)c1ccc(cc1)\C=C2\C(C)=NN(C2=O)c3cc(ccc3Cl)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C19H18ClN3O4S.C6H15N/c1-12-16(10-13-4-6-14(7-5-13)22(2)3)19(24)23(21-12)18-11-15(28(25,26)27)8-9-17(18)20;1-4-7(5-2)6-3/h4-11H,1-3H3,(H,25,26,27);4-6H2,1-3H3/b16-10-;
Clave InChI
GDMMFAHFEBIZNT-HYMQDMCPSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)