Merck
385883
Sigma-Aldrich
4-(2,3-Dihydroxypropyl)-2-(2-methylene-4,4-dimethylpentyl)succinate potassium salt solution
40 wt. % in H2O
About This Item
Fórmula lineal:
HOCH2CH(OH)CH2O2CCH2CH[CH2C(=CH2)CH2C(CH3)3]CO2K
Número de CAS:
Peso molecular:
342.47
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
concentración
40 wt. % in H2O
índice de refracción
n20/D 1.402
densidad
1.098 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
[K+].CC(C)(C)CC(=C)CC(CC(=O)OCC(O)CO)C([O-])=O
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)