385557
Diisopropyloctylsilane
97%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)7SiH[CH(CH3)2]2
Número de CAS:
Peso molecular:
228.49
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.445 (lit.)
bp
80-85 °C/0.5 mmHg (lit.)
densidad
0.789 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCCCCC[SiH](C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C14H32Si/c1-6-7-8-9-10-11-12-15(13(2)3)14(4)5/h13-15H,6-12H2,1-5H3
Clave InChI
AELQFRLRNCJZQE-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?