385344
4-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
99%
Sinónimos:
6-(Trifluoromethyl)-4-pyrimidinol
About This Item
Productos recomendados
Análisis
99%
mp
169-171 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
cadena SMILES
Oc1cc(ncn1)C(F)(F)F
InChI
1S/C5H3F3N2O/c6-5(7,8)3-1-4(11)10-2-9-3/h1-2H,(H,9,10,11)
Clave InChI
LVOYSBZJJWPUBD-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?